Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Robenidine hydrochloride |
| Smeltepunkt | 252,0 °C til 254,0 °C |
| Mængde | 25 g |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Formel vægt | 370.66 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Robenidine hydrochloride
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /