Få mere at vide
Robenidinhydrochlorid 100 μg/ml i acetone: Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321497
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30321497 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30321497 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16815400AM100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Robenidine hydrochloride
CAS 25875-50-7
Analyt- eller komponentnavne Robenidine hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H13 Cl2 N5 . Cl H
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2,2'-Bis[(4-chlorophenyl)methylene]carbonimidic Dihydrazide Hydrochloride (1:1), Carbonimidic dihydrazide, bis[(4-chlorophenyl)methylene]-, monohydrochloride (9CI), Guanidine, 1,3-bis[(p-chlorobenzylidene)amino]-, monohydrochloride (8CI), 1,3-Bis[(p-chlorobenzylidene)amino]guanidine monohydrochloride, Cycostat, NCL 812, Robenidine hydrochloride, Robenzidene
InChI formel InChI=1S/C15H13Cl2N5.ClH/c16-13-5-1-11(2-6-13)9-19-21-15(18)22-20-10-12-3-7-14(17)8-4-12;/h1-10H,(H3,18,21,22);1H/b19-9+,20-10+;
SMIL Cl.Clc1ccc(\C=N\NC(=N)N\N=C\c2ccc(Cl)cc2)cc1
IUPAC navn 1,3-bis[(E)-(4-chlorophenyl)methylideneamino]guanidin; hydrochlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone/Methanol
Molekylvægt (g/mol) 370.66
Mængde 1 ml
Formel vægt 369,0315 g/mol