Få mere at vide
Robenidine-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Robenidine-d8 |
| CAS | 1173149-51-3 |
| Molekylær formel | C15H5D8Cl2N5 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2,2'-Bis[(4-chlorophenyl)methylene]carbonimidic Dihydrazide-d8, Bis[(4-chlorophenyl)methylene]carbonimidic Dihydrazide-d8, 1,3-Bis[(p-chlorobenzylidene)amino]guanidine-d8, 1,3-Bis(4-chlorobenzylideneamino) guanidine-d8, 1,3-Bis(p-chlorobenzylideneamino)guanidine-d8, Chimcoccid-d8, Khimcoccid-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13Cl2N5/c16-13-5-1-11(2-6-13)9-19-21-15(18)22-20-10-12-3-7-14(17)8-4-12/h1-10H,(H3,18,21,22)/b19-9+,20-10+ |
| SMIL | [2H]C1=C(C(=C(C(=C1/C=N/N/C(=N/N=C/C2=C(C(=C(C(=C2[2H])[2H])Cl)[2H])[2H])/N)[2H])[2H])Cl)[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.25 |