Få mere at vide
Robenidine-d8 HCl [bis(phenyl-d4)], TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Robenidine bisphenyl-d8 hydrochloride |
| CAS | 1173097-77-2 |
| Molekylær formel | C15 2H8 H5 Cl2 N5 . Cl H |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1,3-Bis[(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)methylideneamino]guanidine hydrochloride, Robenidine D8 hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13Cl2N5.ClH/c16-13-5-1-11(2-6-13)9-19-21-15(18)22-20-10-12-3-7-14(17)8-4-12;/h1-10H,(H3,18,21,22);1H/b19-9+,20-10+;/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D; |
| SMIL | Cl.[2H]c1c([2H])c(\C=N\NC(=N)N\N=C\c2c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c2[2H])c([2H])c([2H])c1Cl |
| IUPAC navn | 1,3-bis[(E)-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)methylideneamino]guanidine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 378.71 |
| Formel vægt | 377.0817 |