missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Robenacoxib, TRC

Artikelnummer. 17972525
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17972525 50 mg
17954065 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17972525 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR63800050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 220991-32-2
Molekylær formel C16 H13 F4 N O2
Molekylvægt (g/mol) 327.27
Synonym Robenacoxib, 5-Ethyl-2-[(2,3,5,6-tetrafluorophenyl)amino]benzeneacetic Acid;
IUPAC navn 2-[5-ethyl-2-(2,3,5,6-tetrafluoroanilino)phenyl]acetic acid
SMIL CCc1ccc(Nc2c(F)c(F)cc(F)c2F)c(CC(=O)O)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Robenacoxib
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H13F4NO2/c1-2-8-3-4-12(9(5-8)6-13(22)23)21-16-14(19)10(17)7-11(18)15(16)20/h3-5,7,21H,2,6H2,1H3,(H,22,23)
Formel vægt 327.0882
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.