Få mere at vide
Robenacoxib, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Robenacoxib |
| CAS | 220991-32-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Robenacoxib |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H13 F4 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Robenacoxib, 5-Ethyl-2-[(2,3,5,6-tetrafluorophenyl)amino]benzeneacetic Acid; |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13F4NO2/c1-2-8-3-4-12(9(5-8)6-13(22)23)21-16-14(19)10(17)7-11(18)15(16)20/h3-5,7,21H,2,6H2,1H3,(H,22,23) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCc1ccc(Nc2c(F)c(F)cc(F)c2F)c(CC(=O)O)c1 |
| Vis mere |