Få mere at vide
Robenacoxib, LoGiCal
Artikelnummer. 30460823
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460823 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460823 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1400.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Robenacoxib
CAS 220991-32-2
Analyt- eller komponentnavne Robenacoxib
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H13 F4 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Robenacoxib, 5-Ethyl-2-[(2,3,5,6-tetrafluorophenyl)amino]benzeneacetic Acid;
InChI formel InChI=1S/C16H13F4NO2/c1-2-8-3-4-12(9(5-8)6-13(22)23)21-16-14(19)10(17)7-11(18)15(16)20/h3-5,7,21H,2,6H2,1H3,(H,22,23)
Løsningstype Neat
SMIL CCc1ccc(Nc2c(F)c(F)cc(F)c2F)c(CC(=O)O)c1
IUPAC navn 2-[5-ethyl-2-(2,3,5,6-tetrafluoroanilino)phenyl]acetic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 327.27
Mængde 10 mg
Formel vægt 327.0882 g/mol