Få mere at vide
RO9021, MedChemExpress
Beskrivelse
RO9021 is an orally bioavailable, novel ATP-competitive inhibitor of SYK, with an average IC50 of 5.6 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | RO9021 |
| CAS | 1446790-62-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H25N7O |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 3.03 mg/mL (8.52 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | NC(C1=C(NC2=CC=C(C)C(C)=N2)C=C(N[C@H]3[C@@H](N)CCCC3)N=N1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 355.44 |
| Formel vægt | 355.44 |
| Vis mere |