missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

RO4929097, MedChemExpress

Artikelnummer. 16485286
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16485286 100 mg -
16447117 5 mg 5mg
16424398 10 mg 10mg
16420717 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16485286 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY11102

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress RO4929097 (RG-4733) is a γ secretase inhibitor with IC50 of 4 nM, inhibiting cellular processing of Aβ40 and Notch with EC50 of 14 nM and 5 nM, respectively.

RO4929097 (RG-4733) is a γ secretase inhibitor with IC50 of 4 nM, inhibiting cellular processing of Aβ40 and Notch with EC50 of 14 nM and 5 nM, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale RO4929097
Fysisk form Solid
CAS 847925-91-1
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H20F5N3O3
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym RG-4733
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 49 mg/mL (104.39 mM)
SMIL O=C(C(C)(C(NCC(F)(C(F)(F)F)F)=O)C)N[C@H]1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C3NC1=O
Molekylvægt (g/mol) 469.4
Formel vægt 469.4
Procent renhed 97.93%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.