Få mere at vide
Sartorius RO Moduler til Arium™ RO og Comfort I systemer
Artikelnummer. 10379157 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Arium 61215 og 61316, Advance RO
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
10379157 Arium 61215 og 61316, Advance RO
1 options
Artikelnummer. 10379157 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 613CPM4V
 Begrænset vare
På lager
RO Moduler til Arium™ RO- og Comfort I-systemer består af to selvstændige membranhuse designet til nem installation og pålidelig service.
  • 2 RO-moduler
  • Til brug med Arium RO 61315, Arium RO 61316 og Arium EDI 61215 systemer
  • Hvert modul indeholder en lavenergi tyndfilm komposit (TFC) RO-membran indesluttet i polypropylenhus
  • Hvert hus indeholder foder-, permeat- og koncentratvandforbindelser med intern flowkontrol til membranskylning
  • Højde: 30,8 cm (12,13 tommer)
  • Diameter: 7,8 cm (3 tommer)
Funktioner og fordele
  • Producerer op til 380 L/dag af RO permeatvand
  • Lavenergi TFC membraner kræver mindre energi (tryk) for at producere en større mængde vand/time end sammenlignelige membraner af samme størrelse
  • RO-moduler producerer typisk mere end 50 % permeatgenvinding, hvilket sparer vand, mens det stadig giver 99 % eller mere saltafvisning
  • Hver gang systemerne lukker ned med en fuld tank, tilbageskylles RO-membranerne med permeatvand
  • Tilbageskylning med RO-permeatvand fjerner partikler og potentielle kalkdannende salte fra membranoverfladen, hvilket fremmer længere levetid
  • Levetid og reducere systemvedligeholdelse
  • Produktvand er ideelt egnet til brug som fødevand til et type 1 laboratorievandsystem eller anden enhed, der kræver forbehandlet vand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) 3,07 tommer.
Diameter (metrisk) 7.8 cm
Type Engangs RO-moduler
Højde (engelsk) 12,13 tommer.
Højde (metrisk) 30.8 cm
Maks. Tryk 100 psi
Trykområde 15 til 100 psi
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 99 °F
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 35 °C
Til brug med (udstyr) Arium 61215 og 61316, Advance RO
membran Lavenergi tyndfilm komposit (TFC) omvendt osmose