Få mere at vide
RO-9187, MedChemExpress
Artikelnummer. 16456947
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16456947 5 mg -
16444228 10 mg 10mg
16440567 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16456947 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10870
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
MedChemExpress RO-9187 is a potent inhibitor of HCV virus replication with an IC50 of 171 nM.
RO-9187 is a potent inhibitor of HCV virus replication with an IC50 of 171 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale RO-9187
CAS 876708-03-1
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H12N6O5
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (351.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 7.14 mg/mL (25.12 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1N=C(N)C=CN1[C@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@](CO)(N=[N+]=[N-])O2
Molekylvægt (g/mol) 284.23
Formel vægt 284.23
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus