Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Ro 90-7501
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18084942
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18084942 10 mg
18005982 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18084942 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2408/10
Inhibitor of Aβ42 fibril formation
Inhibitor of amyloid β42 (Aβ42) fibril assembly; reduces Aβ42-induced toxicity (EC50 = 2 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 293762-45-5
Molekylær formel C20H16N6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ro 90-7501
Mængde 10 mg
Formel vægt 340.39
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 340.39