Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Ro 67-7476
Beskrivelse
Positive allosteric modulator of mGlu1 receptors. Potentiates glutamate-induced calcium release (EC50 = 60.1 nM at rat mGluR1a). Displays no activity at human mGlu1 receptors.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ro 67-7476 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 319.39 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 319.394 |