missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ro 67-4853, TRC

Artikelnummer. 30413659
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413659 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30413659 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR63740010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(9H-Xanthen-9-ylcarbonyl)carbamic Acid Butyl Ester
CAS 302841-89-0
Molekylær formel C19H19NO4
Mængde 10 mg
Synonym (9H-Xanthen-9-ylcarbonyl)carbamic Acid Butyl Ester, Ro 67-4853
InChI formel InChI=1S/C19H19NO4/c1-2-3-12-23-19(22)20-18(21)17-13-8-4-6-10-15(13)24-16-11-7-5-9-14(16)17/h4-11,17H,2-3,12H2,1H3,(H,20,21,22)
SMIL CCCCOC(=O)NC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13
IUPAC navn butyl N-(9H-xanthene-9-carbonyl)carbamate
Molekylvægt (g/mol) 325.36
Formel vægt 325.1314
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.