missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Ro 64-5229
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18044382
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18044382 50 mg
18024602 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18044382 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2913/50

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Selective, non-competitive mGlu2 antagonist

Selective, non-competitive mGlu2 antagonist. Inhibits GTPγ35S binding to mGlu2-containing membranes (IC50 = 0.11 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 246852-46-0
Molekylær formel C17H19Cl2N3O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ro 64-5229
Mængde 50 mg
Formel vægt 352.26
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 352.259
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.