Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Ro 64-5229
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18024602
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18024602 10 mg
18044382 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18024602 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2913/10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Selective, non-competitive mGlu2 antagonist
Selective, non-competitive mGlu2 antagonist. Inhibits GTPγ35S binding to mGlu2-containing membranes (IC50 = 0.11 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 246852-46-0
Molekylær formel C17H19Cl2N3O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ro 64-5229
Mængde 10 mg
Formel vægt 352.26
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 352.259