Få mere at vide
Ro 5126766, MedChemExpress
Beskrivelse
Ro 5126766 (CH5126766) is a first-in-class dual MEK/RAF inhibitor that allosterically inhibits BRAFV600E, CRAF, MEK, and BRAF (IC50: 8.2, 56, 160 nM, and 190 nM, respectively).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ro 5126766 |
| CAS | 946128-88-7 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H18FN5O5S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | CH5126766 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (265.13 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=S(NC)(NC1=NC=CC(CC2=C(C)C3=CC=C(OC4=NC=CC=N4)C=C3OC2=O)=C1F)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 471.46 |
| Vis mere |