Få mere at vide
Ro 48-8071 fumarate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493567
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16493567 50 mg 50mg
16477548 10 mg -
16440028 5 mg -
16407496 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16493567 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18630A
MedChemExpress Ro 48-8071 fumarate is an inhibitor of OSC (Oxidosqualene cyclase) with IC50 of appr 6.5 nM.
Ro 48-8071 fumarate is an inhibitor of OSC (Oxidosqualene cyclase) with IC50 of appr 6.5 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ro 48-8071 fumarate
CAS 189197-69-1
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H31BrFNO6
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (177.17 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 55 mg/mL (97.44 mM)
SMIL O=C(C1=CC=C(Br)C=C1)C2=CC=C(OCCCCCCN(C)CC=C)C=C2F.O=C(O)/C=C/C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 564.44
Formel vægt 564.44
Procent renhed 99.42%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death