Få mere at vide
Ro-3306, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497957
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16497957 5 mg 5mg
16421457 50 mg 50mg
16405248 10 mg -
16435916 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16497957 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12529
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Ro-3306 is a potent and selective inhibitor of CDK1, with Kis of 20 nM, 35 nM and 340 nM for CDK1, CDK1/cyclin B1 and CDK2/cyclin E, respectively.
Ro-3306 is a potent and selective inhibitor of CDK1, with Kis of 20 nM, 35 nM and 340 nM for CDK1, CDK1/cyclin B1 and CDK2/cyclin E, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ro-3306
Fysisk form Solid
CAS 872573-93-8
Farve Brown
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H13N3OS2
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (71.13 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1N=C(NCC2=CC=CS2)S/C1=C\C3=CC=C4N=CC=CC4=C3
Molekylvægt (g/mol) 351.45
Formel vægt 351.45
Procent renhed 98.52%