Få mere at vide
R&D Systems™ Ro 3306
Artikelnummer. 18074302
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18074302 10 mg
18015312 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18074302 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 4181/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2534.86 DKK
    2283.75 DKK / 10mg
    Spare 251.11 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Cdk1 inhibitor
Ro 3306 is an ATP-competitive cyclin-dependent kinase 1 (cdk1) inhibitor (Ki values range from 35 to 240 nM depending on cdk1 binding partner). Also reported to inhibit other cdks (Ki values are 0.89-1.32, 0.03 and >2 μM for cdk2, cdk3 and cdk4, respectively). Induces G2/M phase cell cycle arrest and apoptosis. Downregulates the expression of antiapoptotic proteins such as Bcl-2 and survivin and enhances downstream p53 signaling in acute myeloid leukemia (AML). RO 3306 also improves homology-directed repair (HDR) -mediated gene editing in hematopoietic stem and progenitor cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 872573-93-8
Molekylær formel C18H13N3OS2
Spécification
Kemisk navn eller materiale Ro 3306
Mængde 10 mg
Produktlinje Tocris
Formel vægt 351.45
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 351.442
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.