Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Ro 32-0432 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001440
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30001440 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30001440 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1587/1
Potent, orally active PKC inhibitor
Selective cell-permeable protein kinase C inhibitor. Displays slight selectivity for conventional PKC isoforms over Ca2+ and atypical PKC isoforms; binding affinities for rat isoforms are 9, 28, 31, 37 and 108 nM for PKC's α, βΙ, βΙΙ, γ and ε respectively. Orally available and prevents T cell chronic inflammation in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ro 32-0432 hydrochloride
CAS 1781828-85-0
Mængde 1 mg
Molekylær formel C28H29ClN4O2
Formel vægt 489.01
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 489.016