Få mere at vide
Tocris Bioscience™ RO-3
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18095602
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18095602 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18095602 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3052/10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Selective P2X3 and P2X2/3 antagonist
Selective homomeric P2X3 and heteromeric P2X2/3 receptor antagonist (pIC50 values are 7.0 and 5.9 respectively) that exhibits no activity at P2X1, P2X2, P2X4, P2X5 and P2X7 receptors (IC50 > 10 μM). Attenuates nociceptive sensitivity in animal models of pain. Orally active and brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale RO-3
CAS 1026582-88-6
Mængde 10 mg
Molekylær formel C16H22N4O2
Formel vægt 302.37
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 302.378