missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ro 22-5112, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,6-Dihydro-5,6-dihydroxyretinoic Acid |
| CAS | 73341-58-9 |
| Molekylær formel | C20H30O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5,6-Dihydro-5,6-dihydroxyretinoic Acid, (2E,4E,6E,8E)-9-(1,2-Dihydroxy-2,6,6-trimethylcyclohexyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O4/c1-15(8-6-9-16(2)14-17(21)22)10-13-20(24)18(3,4)11-7-12-19(20,5)23/h6,8-10,13-14,23-24H,7,11-12H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,13-10+,15-8+,16-14+ |
| SMIL | OC1(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C(O)=O)C(O)(C)CCCC1(C)C |
| IUPAC navn | (2E,4E,6E,8E)-9-(1,2-dihydroxy-2,6,6-trimethylcyclohexyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.45 |
| Formel vægt | 334.21 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?