Få mere at vide
Ro 10-5824 dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Ro 10-5824 dihydrochloride is a selective dopamine D4 receptor partial agonist, with Ki of 5.2 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ro 10-5824 dihydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 189744-94-3 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H22Cl2N4 |
| Opløselighedsinformation | H2O : 100 mg/mL (283.05 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 8.33 mg/mL (23.58 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | NC1=NC(C)=NC=C1CN2CC=C(C3=CC=CC=C3)CC2.[H]Cl.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 353.29 |
| Vis mere |