missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

RNPA1000, MedChemExpress

Artikelnummer. 16498087
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16498087 5 mg
16451567 50 mg
16415378 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16498087 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12824

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress RNPA1000, an antibiotic, is a potent RnpA inhibitor and inhibits RnpA-mediated cellular RNA degradation. RNPA1000 inhibits tRNA maturation with an IC50 of 175 μM. RNPA1000 displays broad-spectrum antimicrobial activities and inhibits staphylococcal and all Gram-positive bacterial pathogens activity.

RNPA1000, an antibiotic, is a potent RnpA inhibitor and inhibits RnpA-mediated cellular RNA degradation. RNPA1000 inhibits tRNA maturation with an IC50 of 175 μM. RNPA1000 displays broad-spectrum antimicrobial activities and inhibits staphylococcal and all Gram-positive bacterial pathogens activity.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale RNPA1000
Fysisk form Solid
CAS 359600-10-5
Farve Earth Yellow
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H18BrN3O3
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (107.69 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C1=CC=C(N2C(C)=C(/C=C(C#N)/C(NC3=CC=CC(Br)=C3)=O)C=C2C)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 464.31
Formel vægt 464.31
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.