Få mere at vide
Novus Biologicals™ RNF32 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18552164 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
18552164 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18552164 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00140545T02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forskningskategori Zinc Finger
Mål RNF32
Synonym FKSG33, HSD15, ring finger protein 32
Gen symbol RNF32