Få mere at vide
Abnova™ RND3 (Human) Recombinant Protein
Artikelnummer. 16121841
Mængde:
10 μg
25 μg
Pakningsstørrelse:
10µg
Artikelnummer. 16121841
Brand: Abnova™ H00000390P01.10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Human RND3 full-length ORF ( AAH12513, 1 a.a. - 244 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MKERRASQKLSSKSIMDPNQNVKCKIVVVGDSQCGKTALLHVFAKDCFPENYVPTVFENYTASFEIDTQRIELSLWDTSGSPYYDNVRPLSYPDSDAVLICFDISRPETLDSVLKKWKGEIQEFCPNTKMLLVGCKSDLRTDVSTLVELSNHRQTPVSYDQGANMAKQIGAATYIECSALQSENSVRDIFHVATLACVNKTNKNVKRNKSQRATKRISHMPSRPELSAVATDLRKDKAKSCTVM
Tekniske data
Adgangsnummer AAH12513
Gen-id (Entrez) 390
Navn Rho family GTPase 3
Fremstillingsmetode Wheat germ expression system
Kvalitetskontrol test 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Mængde 10 μg
Opbevaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias ARHE, Rho8, RhoE, memB
Gen symbol RND3
Arter Wheat Germ (in vitro)
Protein tag GST
Buffer 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer