Få mere at vide
Tocris Bioscience™ RNB 61
Artikelnummer. 30281235
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30281235 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30281235 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 8835/10
Highly potent and selective CB2R agonist
RNB 61 is a highly potent and selective cannabinoid CB2 receptor (CB2R) agonist (Ki = 0.57 nM). RNB 61 shows >5000-fold selectivity for hCB2R over hCB1R. In vivo, RNB 61 inhibits the FSK-induced cAMP formation on mouse, rat, and dog CB2Rs (EC50 values ranging from 0.13 to 1.86 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[(3E)-5-tert-Butyl-2-(cyclobutylmethyl)-1-methyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-ylidene]-2-(2-hydroxy-2-methylpropoxy)-5-(trifluoromethyl)benzamide
CAS 1217403-51-4
Mængde 10 mg
Mål Cannabinoid R2/CB2 Agonists
Molekylær formel C25H34F3N3O3
Renhed 0.97