Få mere at vide
Cytiva RNAspin 96 RNA Isolation Kit
Artikelnummer. 11763299 Shop alle Cytiva produkter
:
4 x 96 forberedelser
Artikelnummer. 11763299
Brand: Cytiva 25050075
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Protokol og tilstrækkelige mængder af følgende til at udføre det angivne antal forberedelser: DNase 1, RNase-frit vand, bindingsplader, 1,5 ml rør, vaskeplader, firkantede brøndblokke, vakuumelueringsplader og buffere
Til hurtig og effektiv oprensning i et 96-brønds format
  • 96 prøver parallelbehandlet via enten centrifugering eller vakuum med høj reproducerbarhed på under 70 minutter
  • Kan bruges til at isolere totalt RNA fra dyrkede celler, væv, bakterier eller gær
  • DNase I-behandling fjerner genomisk DNA, hvilket resulterer i total-RNA-produkt af høj kvalitet
  • Isoleret RNA er af tilstrækkelig kvalitet ( A260 / A280 = 1,8-2,2) og kvantitet (op til 100 μg) til flere downstream-eksperimenter: kvantitativ revers transkription polymerase kædereaktion (QRT-PCR), primer forlængelse og RNase beskyttelse assays
  • Integreret vaskeplade eliminerer risikoen for kontaminering
  • Tilbehørsvævsplade gør det muligt at behandle vævsprøver
  • Prøvestørrelse: op til 30 mg til dyrevæv, op til 2 x 10 6 celler til cellekultur (vakuum); 1 x 107 celler til cellekultur (centrifuge); Elueringsvolumen: 50μ -130 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt illustra RNAspin 96 Kit
Format 96-brønds plade
Til brug med (applikation) Bruges til reproducerbar (brønd-til-brønd, plade-til-plade) isolering af total RNA fra dyrkede celler, væv, bakterier eller gærKan også bruges i et fuldautomatisk flow med vakuum på almindelige laboratoriearbejdsstationer.
Inkluderer Protokol og tilstrækkelige mængder af følgende til at udføre det angivne antal forberedelser, DNase 1, RNase-frit vand, bindeplader, 1,5 ml rør, vaskeplader, firkantede brøndblokke, vakuumelueringsplader og buffere
Antal reaktioner 4 x 96 forberedelser
Produkttype illustra RNAspin 96 Kit
RNase 1.8-2.2
Prøvevolumen 10 mg væv-30 mg væv
Test tid 70 min/4 forberedelser
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • RNAspin 96 Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: deoxyribose nuclease, thiocyanic acid, ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-27.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.