Få mere at vide
Applied Biosystems™ RNaseP-verifikationsplade, 96-brønd
Artikelnummer. 15798669 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 96-brønds plade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15798669 1 x 96-brønds plade Hver
1 options
Artikelnummer. 15798669 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4432593
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
96-brønds RNaseP-verifikationspladen bruges til at verificere dit PCR-instrument i realtid med standard 96-brønds blok
  • 96-brønds RNaseP-verifikationspladen bruges til at verificere dit PCR-instrument i realtid med standard 96-brønds blok.
  • Bekræft dit instruments ydeevne ved at køre RNaseP-analysen. Se venligst din instrumentbrugervejledning for fuldstændige instruktioner om brug.
  • 96-brønds RNaseP-verifikationspladen er forudinstalleret med de nødvendige reagenser til at detektere og kvantificere genomiske kopier af det humane RNase P-gen, et enkelt-kopi-gen, der koder for RNA-delen af RNase P-enzymet.
  • Hver brønd indeholder forudindlæst reaktionsblanding (1X TaqMan™ Universal PCR Master Mix, RNase P primere og FAM™ farvestof-mærket probe) og skabelon.
  • Verifikationspladen skal demonstrere evnen til at skelne mellem 5.000 og 10.000 genomiske ækvivalenter med et 99,7 % konfidensniveau for en efterfølgende prøvekørsel i en enkelt brønd.
  • For at sikre nøjagtige resultater anbefales det, at dit instruments ydeevne verificeres hver sjette måned.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar kl– 20± 5 °C.
Kalibreringstype Instrumentverifikationsplade
Etiket eller farvestof Proprietær blanding
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (udstyr) ViiA 7 Dx, QuantStudio Dx, QuantStudio 5 Dx, QuantStudio 7 Pro Dx
Mængde 1 x 96-brønds plade
Til brug ved in vitro-diagnostik