Få mere at vide
Applied Biosystems™ RNaseP-verifikationsplade, hurtig 96-brønd
Artikelnummer. 15880403 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 96 brønds plade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15880403 1 x 96 brønds plade Hver
1 options
Artikelnummer. 15880403 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4432656
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Bruges til at verificere dit PCR-instrument i realtid med Fast 96-well Block.
Bekræft dit instruments ydeevne ved at køre RNase P-analysen. Se venligst din instrumentbrugervejledning for fuldstændige instruktioner om brug. Den hurtige 96-brønds RNase P-verifikationsplade er forudinstalleret med de nødvendige reagenser til at detektere og kvantificere genomiske kopier af det humane RNase P-gen, et enkelt-kopi-gen, der koder for RNA-delen af RNase P-enzymet. Hver brønd indeholder forudindlæst reaktionsblanding (1X TaqMan™ Universal PCR Master Mix, RNase P primere og FAM™ farvestof-mærket probe) og skabelon. Verifikationspladen skal demonstrere evnen til at skelne mellem 5.000 og 10.000 genomiske ækvivalenter med et 99,7 % konfidensniveau for en efterfølgende prøvekørsel i en enkelt brønd. For at sikre nøjagtige resultater anbefales det, at dit instruments ydeevne verificeres hver sjette måned.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar kl– 20 °C± 5 °C.
Kalibreret farvestof Proprietær blanding
Til brug med (udstyr) ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx
Reaktionshastighed Hurtig
Produkttype qPCR-systemverifikationsplade
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Forsendelsestilstand Tøris
Mængde 1 x 96 brønds plade
Kalibreringstype Instrumentverifikationsplade
PCR metode qPCR
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.