Få mere at vide
Rnase-frit vand, ikke DEPCAbnova™
Artikelnummer. 16032048
Skift visning
Mængde:
5 x 1 mL
2 x 50 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Pakke med 2
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16032048 5 x 1 mL Pakke med 5
16012048 2 x 50 mL Pakke med 2
16022048 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16032048 Leverandør Abnova Leverandørnr. R0013.5x1mL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-03-2027
RNase-frit vand er velegnet til at eksperimentere og forske i RNA.
  • Det RNase-fri vand, ikke DEPC blev fremstillet ud fra højt oprenset vand ved ultrafiltrering uden DEPC-behandling.
  • Produktet blev bekræftet at være fri for RNase og DNase.
  • Udseendet er en klar væske.
Tekniske data
Mængde 5 x 1 mL