Få mere at vide
MP Biomedicals™ RNase-Erase Decontaminants
Artikelnummer. p-83822 Shop alle MP Biomedicals produkter
Volumen (metrisk):
250 ml
2 x 125 ml
Emballagetype:
Dråbeflasker
Sprayflaske
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. 11421722
Brand: MP Biomedicals™ 04821682
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Completely removes RNase contamination from glass and plastic surfaces
Eliminerer behovet for at bage glasvarer eller bruge DEPC.
  • Efterlader ingen rester, der kan hæmme enzymatiske reaktioner
  • Leveres som brugsklar formel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 250 ml
Emballagetype Sprayflaske