Få mere at vide
MP Biomedicals™ RNase-Erase Decontaminants
Artikelnummer. 11431722 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
250 ml
2 x 125 ml
Emballagetype:
Dråbeflasker
Sprayflaske
Pakningsstørrelse:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Emballagetype Pakningsstørrelse
11431722 2 x 125 ml Dråbeflasker -
11421722 250 ml Sprayflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431722 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 04821683
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    686.32 DKK
    626.99 DKK / 250ml
    Spare 59.33 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Completely removes RNase contamination from glass and plastic surfaces
Eliminerer behovet for at bage glasvarer eller bruge DEPC.
  • Efterlader ingen rester, der kan hæmme enzymatiske reaktioner
  • Leveres som brugsklar formel
Tekniske data
Volumen (metrisk) 2 x 125 ml
Emballagetype Dråbeflasker