Få mere at vide
MP Biomedicals™ RNase-Erase Decontaminants
Shop alle MP Biomedicals produkter
Volumen (metrisk):
250 mL
2 x 125 mL
Emballagetype:
Dropper Bottles
Sprayflaske
Pakningsstørrelse:
250ml
Beskrivelse
Eliminerer behovet for at bage glasvarer eller bruge DEPC.
- Efterlader ingen rester, der kan hæmme enzymatiske reaktioner
- Leveres som brugsklar formel
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 250 mL |
| Emballagetype | Sprayflaske |