Få mere at vide
MP Biomedicals™ RNase Erase™
Shop alle MP Biomedicals produkter
Volumen (metrisk):
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
- Klar, farveløs opløsning
- Præcis formuleret
- Ribonuklease dekontaminant
- Ikke giftig
- Pakket med justerbar sprayflaske for nem brug
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Volumen (metrisk) | 500 ml |
| Opbevaringskrav | Rumtemperatur (15 °C til 30 °C) |
| Mængde | 1 stk. |
| Format | Løsning |