Få mere at vide
RNASE/DNASE-frit vand, MP Biomedicals™ 500 ml
Artikelnummer. 15722432 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15722432 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 15722432 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 112450204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 DKK
    642.55 DKK / 500ml
    Spare 32.45 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
Navn note Ikke behandlet med DEPC.
CAS 7732-18-5
Farve Farveløs
Molekylær formel H2O
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMIL O
IUPAC navn oxidan
Molekylvægt (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formel vægt 18.02
Mængde 500 mL
Fysisk form Væske