Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Water |
| Navn note | Ikke behandlet med DEPC. |
| CAS | 7732-18-5 |
| Farve | Farveløs |
| Molekylær formel | H2O |
| Synonym | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
| InChI nøgle | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | O |
| IUPAC navn | oxidan |
| Molekylvægt (g/mol) | 18.015 |
| Vis mere |