Få mere at vide
Thermo Scientific™ RNase AWAY™ Overfladedekontaminant
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4524503 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Volumen (metrisk):
250 ml
473 ml
1 l
4 l
Beholdertype:
Flaske
Spray Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
4 L
Artikelnummer. 11580095
Brand: Thermo Scientific™ 7000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Eliminer RNase og DNA fra laboratorieoverflader. Dette produkt reducerer afhængigheden af kræftfremkaldende DEPC-behandlinger og sparer tid brugt på at bage glasvarer.
Eliminer RNase og DNA fra laboratorieoverflader. Thermo Scientific™ RNase AWAY™ er ideel til dekontaminering af apparater, bordplader, glasvarer og plastikvarer. Det reducerer afhængigheden af kræftfremkaldende DEPC-behandlinger og sparer tid til at bage glasvarer.
  • Use on pipettes, gel boxes or RNA or DNA prep areas
  • Leaves no residue to interfere with gel polymerization or staining
  • Chemically stable and nonabrasive
  • Contains no strong acids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH 11
Sammensætning Sodium Hydroxide with Water
Beholdertype Flaske
Volumen (engelsk) 8.5 oz.
Volumen (metrisk) 250 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • RNAse away
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium hydroxide