Få mere at vide
Thermo Scientific™ RNase AWAY™ Overfladedekontaminant
Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Volumen (metrisk):
250 ml
473 ml
1 l
4 l
Beholdertype:
Flaske
Spray Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
4 L
Beskrivelse
Eliminer RNase og DNA fra laboratorieoverflader. Thermo Scientific™ RNase AWAY™ er ideel til dekontaminering af apparater, bordplader, glasvarer og plastikvarer. Det reducerer afhængigheden af kræftfremkaldende DEPC-behandlinger og sparer tid til at bage glasvarer.
- Use on pipettes, gel boxes, or RNA or DNA prep areas
- Leaves no residue to interfere with gel polymerization or staining
- Chemically stable and nonabrasive
- Contains no strong acids
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 11 |
| Sammensætning | Sodium Hydroxide with Water |
| Beholdertype | Flaske |
| Volumen (engelsk) | 33.875 oz. |
| Volumen (metrisk) | 1 l |