Beskrivelse
Eliminer RNase og DNA fra laboratorieoverflader. Thermo Scientific™ RNase AWAY™ er ideel til dekontaminering af apparater, bordplader, glasvarer og plastikvarer. Det reducerer afhængigheden af kræftfremkaldende DEPC-behandlinger og sparer tid til at bage glasvarer.
- Use on pipettes, gel boxes or RNA or DNA prep areas
- Leaves no residue to interfere with gel polymerization or staining
- Chemically stable and nonabrasive
- Contains no strong acids
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 11 |
| Sammensætning | Sodium Hydroxide with Water |
| Beholdertype | Flaske |
| Volumen (engelsk) | 1.06 gal. |
| Volumen (metrisk) | 4 l |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- RNAse away
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide