Få mere at vide
Thermo Scientific™ RNase AWAY™ Overfladedekontaminant
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10180601 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
250 ml
473 ml
1 l
4 l
Beholdertype:
Flaske
Sprayflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
4 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Beholdertype Pakningsstørrelse
10180601 1 l Flaske 1 L
11580095 250 ml Flaske 250ml
10666421 473 ml Sprayflaske -
30286571 1 l Flaske -
11952385 4 l Flaske 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 10180601 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 7003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    773.41 DKK
    510.32 DKK / 1 L
    Spare 263.09 DKK
    34% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Eliminer RNase og DNA fra laboratorieoverflader. Dette produkt reducerer afhængigheden af kræftfremkaldende DEPC-behandlinger og sparer tid brugt på at bage glasvarer.
Eliminer RNase og DNA fra laboratorieoverflader. Thermo Scientific™ RNase AWAY™ er ideel til dekontaminering af apparater, bordplader, glasvarer og plastikvarer. Det reducerer afhængigheden af kræftfremkaldende DEPC-behandlinger og sparer tid til at bage glasvarer.
  • Brug på pipetter, gelbokse eller RNA- eller DNA-forberedelsesområder
  • Efterlader ingen rester, der kan forstyrre gelpolymerisation eller farvning
  • Kemisk stabil og ikke-slibende
  • Indeholder ingen stærke syrer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH 11
Sammensætning Natriumhydroxid med vand
Beholdertype Flaske
Volumen (engelsk) 33,875 oz.
Volumen (metrisk) 1 l
compliance-icons
Produktbeteckning
  • RNAse away
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Skyddsangivelse
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.