Få mere at vide
Macherey-Nagel™ RNase A
Artikelnummer. 15889097
Skift visning
Mængde:
30 mg
Pakningsstørrelse:
30mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15889097 30 mg 30mg
1 options
Artikelnummer. 15889097 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 740505.30
Lyophilized (freeze-dried) RNase A enzyme intended for use primarily with NucleoSpin™ and NucleoBond™ kits for nucleic acid isolation and purification.
  • Can be dissolved in water or Resuspension Buffer to prepare working solution
  • Compatible with Resuspension Buffers A1 / S1 / S1-EF / RES / RES-EF / RES-BAC
  • Developed, designed, and sold for research purpose only
Tekniske data
Koncentration 90 to <100%
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Nucleic acid purification
Til brug med (udstyr) NucleoSpin or NucleoBond kits
CAS 9001-99-4
Indhold og opbevaring Room temperature (18°C to 25°C)
Kilde Bovin bugspytkirtel
Mængde 30 mg
Biologisk aktivitet RNnase activity: 120 U/mg
Form Freeze-dried
compliance-icons
Produktidentifikator
  • RNase A
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .