Få mere at vide
Macherey-Nagel™ RNase A
Beskrivelse
- Can be dissolved in water or Resuspension Buffer to prepare working solution
- Compatible with Resuspension Buffers A1 / S1 / S1-EF / RES / RES-EF / RES-BAC
- Developed, designed, and sold for research purpose only
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 90 to <100% |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Nucleic acid purification |
| Til brug med (udstyr) | NucleoSpin or NucleoBond kits |
| CAS | 9001-99-4 |
| Indhold og opbevaring | Room temperature (18°C to 25°C) |
| Kilde | Bovin bugspytkirtel |
| Mængde | 30 mg |
| Biologisk aktivitet | RNnase activity: 120 U/mg |
| Form | Freeze-dried |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- RNase A
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .