Få mere at vide
Invitrogen™ RNAqueous™ Total RNA Isolation Kit
Artikelnummer. p-200109803
Mængde:
50 forberedelser
50 katridges
Produkttype:
Drej kolonner
RNA-isoleringssæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10075994
Brand: Invitrogen™ AM1912
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
De RNAqueous Total RNA Isolation Kit er til phenol-fri total RNA-isolering fra –1 75 mg væv eller fra 10^–2 10^7 celler ved brug af en guanidinium-baseret lysis/denaturant og glasfiberfilter-separationsteknologi.
De RNAqueous Total RNA Isolation Kit er til phenol-fri total RNA-isolering fra –1 75 mg væv eller fra 10 2 –10 7 celler ved brug af en guanidinium-baseret lysis/denaturant og glasfiberfilter-separationsteknologi.
De RNAqueous kit indeholder:
  • Praktisk sprøjtebaseret filtrering
  • Kompatibilitet med vakuummanifolder ved behandling af flere prøver
Hvordan det virker
De RNAqueous kit bruger en kraftfuld kaotrop opløsning til cellelyse, efterfulgt af RNA-binding til glasfiber anbragt i en luer-lock sprøjtefilter. Vaske- og elueringsopløsninger skubbes ganske enkelt gennem filteret ved hjælp af en standardsprøjte (medfølger ikke). Vakuumfiltrering er ikke påkrævet; filterenhederne er dog kompatible med standard vakuummanifolder til behandling af flere prøver på én gang.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •6 mL Formaldehyd Load Dye; opbevares ved -°20
• C 60 ml lyse/bindingsopløsning; 4 °C
• 60 ml vand; 4 °
•C 4 mL lithiumchloridudfældningsopløsning; 4 °
•C 40 ml vaskeopløsning #1; 4 °
•C 80 ml vaskeopløsning #2/3 (koncentreret); 4 °
•C 50 filterpatroner; stuetemperatur
• 100 Opsamlingsrør; stuetemperatur
• 10 ml elueringsopløsning; stuetemperatur
Isoleringsteknologi Spin kolonne (glasfiberfilter)
Elueringsvolumen 50 120–μ L
Prøvetype Bakterier, Celler, Plante, Væv, Gær, Virus, Enzymatiske reaktioner
Endelig produkttype Total RNA
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Til brug med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS, Microarray-analyse, Blot-hybridisering, Northern Blotting, In Vitro Translation, Nuclease Protection-assays, nukleinsyremærkning
Produkttype RNA-isoleringssæt
Mængde 50 forberedelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Startmaterialemængde Bakterie:≤ 10 9 celler, celler: ≤10 7 , Væv: ≤75 mg, plante: ≤75 mg, gær: ≤10 8 celler, Virus: varierer, Enzymatiske reaktioner: varierer
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • RNAqueous Total RNA Isolation Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H371-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Lithium chloride, Formamide, Formaldehyde, Methanol, 2-Mercaptoethanol