Få mere at vide
Thermo Scientific™ RNA sample loading buffer (6X)
Artikelnummer. 15414849
Skift visning
Mængde:
1 ml
2 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
2ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15414849 1 ml 1ml
15404849 2 ml 2ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414849 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. J62468.XF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 6X
Form Væske
Mængde 1 ml
Opbevaringskrav Opbevares ved -20 °C