Få mere at vide
Thermo Scientific™ RNA-polymeraser
Artikelnummer. 31722950 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Polymerase:
Poly(A) RNA-polymerase
T7 RNA-polymerase
Koncentration:
200 U/μl
5 U/μl
Mængde:
20.000 U
800 U
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Polymerase Koncentration Mængde
31722950 Poly(A) RNA-polymerase 5 U/μl 800 U
31722853 T7 RNA-polymerase 200 U/μl 20.000 U
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31722950 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EP168AF
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Thermo Scientific enzymer til in vitro-transkription er designet til effektiv og pålidelig RNA-syntese. Disse enzymer dækker hele synteseprocessen fra skabelonforberedelse til post-transkriptionelle modifikationer og sikrer optimal ydeevne og høje udbytter af syntetiseret RNA.
Thermo Scientific enzymer til in vitro-transkription er designet til effektiv og pålidelig RNA-syntese. Disse enzymer dækker hele synteseprocessen fra skabelonforberedelse til post-transkriptionelle modifikationer og sikrer optimal ydeevne og høje udbytter af syntetiseret RNA.
Højkvalitets RNA syntetiseret ved in vitro-transkription er essentielt for RNA-forskning, og denne alsidige teknik kan anvendes i en række anvendelser, herunder indførelse af modificerede nukleotider i RNA-transkripter for øget translationskapacitet og reduceret immunaktivitet i cellerne.
Thermo Scientific enzymer til in vitro-transkription er designet til effektiv og pålidelig RNA-syntese. Disse enzymer dækker hele synteseprocessen fra skabelonforberedelse til post-transkriptionelle modifikationer og sikrer optimal ydeevne og høje udbytter af syntetiseret RNA.
Højkvalitets RNA syntetiseret ved in vitro-transkription er essentielt for RNA-forskning, og denne alsidige teknik kan anvendes i en række anvendelser, herunder indførelse af modificerede nukleotider i RNA-transkripter for øget translationskapacitet og reduceret immunaktivitet i cellerne.
Funktioner
  • Bekvemme selvstændige enzymer og buffere til optimering af arbejdsgange
  • Ingen animalske oprindelseskomponenter i slutproduktets sammensætning
  • Pålidelige og reproducerbare resultater med grundig kvalitetstestning
  • Skalerbare og tilgængelige som OEM-produkter
Applikationer
  • CRISPR/Cas-baseret genomredigering
  • Genekspression
  • Generering af pluripotente celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 5 U/μl Poly(A) polymerase, 160 μl lagrer ved -20
°C.
Polymerase Poly(A) RNA-polymerase
Produktlinje TheraPure
Til brug med (applikation) RNA-polyadenylering
Mængde 800 U
Koncentration 5 U/μl
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.