Få mere at vide
Abnova™ RNA-markør lav
Artikelnummer. 16002038
Skift visning
Mængde:
50μ g
Pakningsstørrelse:
50µg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16002038 50μ g 50µg
1 options
Artikelnummer. 16002038 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. R0001.50ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4845.00 DKK
    4654.08 DKK / 50µg
    Spare 190.92 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
RNA Marker Low består af syv enkeltstrengede RNA'er.
  • 20-baser og 50-baser RNA syntetiseres ved kemisk (ikke phosphoryleret).
  • De 100, 200, 300, 400 og 500 baser syntetiseres ved in vitro-transkription.
  • RNA Marker Low er velegnet til at bestemme størrelsen af enkeltstrengede RNA'er i denaturerende polyacrylamidgelelektroforese.
  • Koncentrationen af hvert RNA (20-500 baser) i markøren er ca. 0,1 ug/ul.
  • Det er nyttigt til estimering af RNA-mængde.
  • RNA Marker Low kan visualiseres ved ethidiumbromid-farvning.
Tekniske data
Til brug med (applikation) Elektroforese
Mængde 50μ g
Opbevaringskrav Opbevares ved -°80 C. Gentagne fryse-/optøningscyklusser bør undgås