Få mere at vide
Abnova™ RNA Markør Lav Nem
Artikelnummer. 16012038
Skift visning
Mængde:
125μ L
Pakningsstørrelse:
125µL
Artikelnummer. Mængde unitSize
16012038 125μ L 125µL
1 options
Artikelnummer. 16012038 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. R0002.125uL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4845.00 DKK
    4654.08 DKK / 125µL
    Spare 190.92 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
RNA Marker Low Easy leveres i en brugsklar blanding af loading farvestof (indeholdende formamid, EDTA natriumsalt, bromphenolblåt) og RNA'er
  • Det er forberedt til denaturerende polyacrylamidgelelektroforese, men ikke agarosegelelektroforese.
  • RNA Marker Low Easy har syv enkeltstrengede RNA'er, 20, 50, 100, 200, 300, 400 og 500 baser.
  • 20-baser og 50-baser RNA syntetiseres ved kemisk (ikke phosphoryleret), andre syntetiseres ved in vitro transkription.
  • I 5 ul af RNA Marker Low Easy er hver RNA-mængde ca. 100 ng.
  • Det er nyttigt til at estimere RNA-mængden ca.
  • RNA Marker Low Easy kan visualiseres med UV-lys efter ethidiumbromid-farvning.
Tekniske data
Til brug med (applikation) Elektroforese
Mængde 125μ L
Opbevaringskrav Opbevares ved -°80 C. Gentagne fryse-/optøningscyklusser bør undgås