Få mere at vide
Abnova™ RNA-markør høj
Artikelnummer. 16022038
Skift visning
Mængde:
50μ g
Pakningsstørrelse:
50µg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16022038 50μ g 50µg
1 options
Artikelnummer. 16022038 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. R0003.50ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4845.00 DKK
    4654.08 DKK / 50µg
    Spare 190.92 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til at bestemme størrelsen af enkeltstrengede RNA'er i denaturerende agarosegelelektroforese
  • RNA Marker High består af ni enkeltstrengede RNA'er, 200, 500, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 og 8.000 baser, som syntetiseres ved in vitro-transskription.
  • RNA Marker High er velegnet til at bestemme størrelsen af enkeltstrengede RNA'er i denaturerende agarosegelelektroforese.
  • Koncentrationen af hvert RNA (200-8.000 baser) i markøren er ca. 0,1 ug/ul.
  • Det er nyttigt til estimering af RNA-mængde.
  • RNA Marker High kan visualiseres med UV-lys efter ethidiumbromid-farvning eller eksponering for film med endemærkning.
Tekniske data
Til brug med (applikation) Elektroforese
Mængde 50μ g
Opbevaringskrav Opbevares ved -°80 C. Gentagne fryse-/optøningscyklusser bør undgås