Få mere at vide
Abnova™ RNA Marker High Easy
Artikelnummer. 16032038
Skift visning
Mængde:
25μ g
Pakningsstørrelse:
25µg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16032038 25μ g 25µg
1 options
Artikelnummer. 16032038 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. R0004.25ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4115.00 DKK
    3951.29 DKK / 25µg
    Spare 163.71 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til nem måling af RNA-størrelse på agarosegelelektroforese
  • RNA Marker High Easy er fremstillet til nem måling af RNA-størrelse på agarosegelelektroforese.
  • Med RNA Marker High Easy er elektroforese mulig på ikke-denaturerende agarosegel såvel som på denaturerende agarosegel.
  • For at bruge RNA Marker High Easy skal du blot blande RNA-loading buffer AG med formaldehydopløsning (ikke inkluderet i dette sæt) og tilsætte blandingen til RNA Marker High Easy eller RNA-prøven, derefter opvarme for at fylde dem i brønde med agarosegel.
  • RNA-belastningsbufferen AG+ er en gel-ladningsbuffer, der ikke kun er fremstillet til denaturerende agarosegelelektroforese, men også til ikke-indeholdt denaturerende agarosegelelektroforese.
  • RNA Marker High Easy indeholder ni enkeltstrengede RNA'er, 500, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 og 8.000 baser.
  • Hvert RNA er ca. 0,1 ug/ul.
  • Det er nyttigt til at estimere RNA-mængden ca.
  • Efter elektroforese kan RNA-bånd på agarosegel visualiseres med UV-lys uden yderligere ethidiumbromidfarvning.
Tekniske data
Til brug med (applikation) Elektroforese
Mængde 25μ g
Opbevaringskrav Opbevares ved -°80 C. Gentagne fryse-/optøningscyklusser bør undgås