Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Lysis Buffer RA1
Beskrivelse
Celler lyseres ved inkubation i en opløsning med kaotrope ioner. Denne lysebuffer inaktiverer RNaser og skaber passende bindingsbetingelser, der fremmer adsorption af RNA til silicamembranen. Efter lysen opnås homogenisering og reduktion af viskositet ved filtrering med NucleoSpin™ filterenheder. Kontaminerende DNA bundet til membranen fjernes med en DNase I-opløsning, der påføres direkte membranen under forberedelsen. Optimale betingelser for DNase opnås ved at vaske membranen med en specifik afsaltningsbuffer før behandling. Salte, metabolitter og makromolekylære cellulære komponenter fjernes ved simpel vask med to forskellige buffere. Total RNA elueres til sidst med RNase-frit vand. RNA Plant-sættet NucleoSpin™ har to alternative lysisbuffere: i de fleste tilfælde anbefales brug af buffer RA1 til lysis på grund af dens stærke denatureringsegenskaber. Tilstedeværelsen af særlige metabolitter i forskellige plantevæv eller svampe kan føre til størkning af lysatet, hvilket resulterer i ikke-processibel slurry. I sådanne tilfælde er den alternative buffer, RAP, den foretrukne buffer. For grundig homogenisering og reduktion af lysatviskositet NucleoSpin™ leveres også filterenheder. Kitkomponenter: NucleoSpin™ RNA-kolonner med 2 ml opsamlingsrør, 2 ml opsamlingsrør, 1,5 ml mikrocentrifugerør, NucleoSpin™ filtre, buffere, RNase-fri DNase I, DNase I reaktionsbuffer, RNase-frit vand.
- Siliciummembranteknologi
- Udbytte: 3 μg til 70 μg fra 100 μg plantemateriale
- Prøvemateriale: 1 mg til 100 mg væv
- Elutionsvolumen: 60 μl
- Fragmentstørrelse: 200b til 20kb
- Bindingskapacitet: 200 μg
- Forberedelsestid: 30 min./6 forberedelser
- Format: mini spin-kolonne
- DNase inkluderede jeg
- NucleoSpin filterkolonner inkluderet til homogenisering af lysat og reduktion af viskositet
- Parallel DNA-rensning er mulig ved brug af RNA/DNA-buffersættet NucleoSpin NucleoSpin™ . RNA Plant er designet til isolering af DNA-free højkvalitets RNA fra en bred vifte af plante- og svampeprøver.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lysis Buffer RA1 |
| Mængde | 50 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Buffer RA1
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate