Få mere at vide
Invitrogen™ RNA Control 250 med manual
Artikelnummer. p-7180379
Mængde:
2 x 20 μL
2 x 20μ L, med manual
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10400725
Brand: Invitrogen™ AM7155
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Indeholder
RNA kontrol og THE RNA-opbevaringsopløsning
De Invitrogen RNA Control 250 giver en præcis, nøjagtig og reproducerbar RNA-koncentrationsreference til brug i forbindelse med NanoDrop™ Spektrofotometre.
De Invitrogen RNA Control 250 giver en præcis, nøjagtig og reproducerbar RNA-koncentrationsreference til brug i forbindelse med NanoDrop™ Spektrofotometre. Den leveres i to rør indeholdende 20 stkμ L hver. RNA Control 250 består af et enkelt, ultrarent, 2000nt RNA-transkript af en præcist defineret sekvens, molekylvægt og koncentration. Den er pakket i specielle non-stick-rør og inkluderer Invitrogen THE RNA-opbevaringsopløsning. RNA Control 250 vil vedligeholde± 5 % af angivet koncentration og> 85 % RNA-integritet gennem 5 fryse/tø-cyklusser (10 duplikatmålinger).
• Et stabilt, meget rent transkript med en præcis kendt koncentration
• Bruges til at verificere nøjagtigheden af NanoDrop-spektrofotometermålinger
• Forsynet med THE RNA Storage Solution til blankmålinger
• Nok til 20 målinger
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring RNA kontrol og THE RNA Storage Solution skal opbevares kl– 20 °C
Format Rør
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Produktlinje Ambion
Mængde 2 x 20 μL
Forsendelsestilstand Tøris
Volumen 2 x 20μ L